Wichtige Dokumente
745073
N-[(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-in-9-ylmethyloxycarbonyl]-1,8-diamino-3,6-dioxaoctan
for Copper-free Click Chemistry
Synonym(e):
N-{2-[2-(2-Aminoethoxy)-ethoxy]-ethyl}-carbaminsäure-(1α,8α,9α)-bicyclo[6.1.0]non-4-in-9-ylmethylester, BCN-Amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
carbon content, 62.94%
hydrogen content, 8.70%
nitrogen content, 8.63%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
amine
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC#CCC[C@]1([H])[C@@H]2COC(NCCOCCOCCN)=O
InChI
1S/C17H28N2O4/c18-7-9-21-11-12-22-10-8-19-17(20)23-13-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h14-16H,3-13,18H2,(H,19,20)/t14-,15+,16-
InChIKey
YZGOWXGENSKDSE-MUJYYYPQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.