Wichtige Dokumente
731560
3-Jodoxetan
95%
Synonym(e):
1,3-Epoxy-2-iodopropane
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Verfügbarkeit
not available in EU
Brechungsindex
n20/D 1.563
Dichte
2.090 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChIKey
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.1 °F
Flammpunkt (°C)
65.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?