Wichtige Dokumente
687448
1-Boc-4-Brompiperidin
97%
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, 4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Bromo-1-piperidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4905
bp
100-118 °C/0.5 mmHg
Dichte
1.3403 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)CC1
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
KZBWIYHDNQHMET-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?