138827
1,3,5-Trimethoxybenzol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Phloroglucin-trimethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid
bp
255 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable