Merck
M0375
Sigma-Aldrich
Maleinsäure
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
Beilstein:
605762
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.0 (at °C, vs air)
Dampfdruck
≤0.1 at hPa ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Konzentration
≤100%
Verunreinigungen
≤2.0% water
Glührückstand
≤0.1%
pH-Wert
1,3 -at 100 g/l (at 20 °C)
pKa (25 °C)
(1) 1.97, (2) 6.24
bp
157.8 °C/316.0 °F -at 997 hPa
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 478,8  g/L at at 20 °C (Completely )
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Maleinsäure (MA) ist eine Dicarbonsäure, die mit Ethanol in Gegenwart von Kationenaustauscherharz-Katalysatoren zu Diethylmaleat verestert wird. Seine kristalline Struktur wurde analysiert. Die Reaktionskinetik und der Mechanismus der Isomerisierung von Maleinsäure zu Fumarsäure in Gegenwart von Cer- und Bromid-Ionen wurde untersucht. Der Reaktionsmechanismus und die Reaktivitätsverhältnisse für die radikalische Copolymerisation von Maleinsäure mit Styrol wurden bestimmt.
Anwendung
Maleinsäure wird zur Herstellung von Tris-Maleat-Puffer und Natrium-Maleat-Puffer verwendet. Sie wird auch zur Vorbehandlung von Pappel-Tracheidenzellwänden für die spektroskopische Analyse von Lignin eingesetzt. Sie kann zur Synthese von superquellenden Acrylamid-/Maleinsäure-Hydrogelen verwendet werden.
Qualität
Wiederaufbereitet
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bromine-Catalyzed Isomerization of Maleic Acid to Fumaric Acid.
Jwo JJ.
J. Chin. Chem. Soc., 28(1), 34-41 (1981)
A refinement of the crystal structure of maleic acid.
James MNG and Williams GJB.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 30(5), 1249-1257 (1974)
Swelling equilibria and dye adsorption studies of chemically crosslinked superabsorbent acrylamide/maleic acid hydrogels.
Karadag E, et al.
Eur. Polymer J., 38(11), 2133-2141 (2002)
Esterification of maleic acid with ethanol over cation-exchange resin catalysts.
Yadav GD and Thathagar MB.
Reactive functional Polymers, 52(2), 99-110 (2002)
Determination of total dietary fibre and available carbohydrates: A rapid integrated procedure that simulates in vivo digestion.
McCleary BV, et al.
Starch, 67(9-10), 860-883 (2015)
Protokolle
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry