Merck
8.00380
Sigma-Aldrich
Maleinsäure
for synthesis
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
Beilstein:
605762
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-742-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Löslichkeit
478.8 g/L
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
750‑800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Anwendung
  • Metabolomik in der Lebensmittelindustrie: Maleinsäure wird als Schlüsselmetabolit bei der Profilanalyse von Geleepilzen identifiziert und hilft bei der Bestimmung von Biomarkern für verschiedene Fleischfarben, was für die Qualitätsbewertung in der Lebensmittelindustrie von entscheidender Bedeutung ist (Ye et al., 2024).
  • Innovation bei Chromatographiegeräten: Maleinsäure trägt zur Entwicklung und Charakterisierung eines elektrochemisch modulierten Membranchromatographiegeräts bei, das die Präzision und Funktionalität von Trennverfahren in der analytischen Chemie verbessert (Röcker et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 130 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 135 °C
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2