Wichtige Dokumente
511382
1-Boc-homopiperazin
98%
Synonym(e):
1-Boc-Hexahydro-1,4-diazepin, Homopiperazin-1-carbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
95-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.016 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-4-5-11-6-8-12/h11H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?