Merck
O8801
Sigma-Aldrich
Oxalylchlorid
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Ethandioyldichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCOCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.93
Beilstein:
1361988
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
150 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤1.0% phosgene content
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10-−8 °C (lit.)
Dichte
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChIKey
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Oxalylchlorid ist ein vielseitiges Reagens in verschiedenen chemischen Umwandlungen wie Chlorierung, Dichlorierung, Oxidation, Reduktion, Dehydrierung, Decarboxylierung, Formylierung und Ringspaltung von Epoxiden.
Anwendung
Oxalylchlorid kann als Oxidationsmittel für Folgendes verwendet werden:
  • Synthese von β,β′-Diketodithioethern aus β,β′-Dihydroxydithioethern mittels Swern-Oxidation.
  • DMSO-katalysierte Swern-Oxidation von primären Amiden oder Aldoximen zu Nitrilen in Gegenwart von Triethylamin als Base.
  • Mofatt-Swern-Oxidation von Arylallylalkoholen zu halogenierten ungesättigten Ketonen in Gegenwart von Triethylamin.
Reaktant beteiligt an:
  • Synthese von N-heterocyclischen Alkinonen und Alkindionen, die zur Aktivierung von Carbonsäuren eingesetzt werden
  • Chlorierung und Halogenierung
  • Drei-Komponenten[3+2]-Cycloadditionsreaktionen
  • Reaktionen mit Organostannanen
  • Synthese von Cyclopentenonen
  • Carbonylierungen, verwendet als Carbonylsynthon
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A direct access to α-diones from oxalyl chloride.
Babudri F, et al.
Tetrahedron Letters, 36(40), 7305-7308 (1995)
Oxalyl halides: Part II. Vibrational spectra and assignments for oxalyl fluoride and oxalyl chloride fluoride.
Hencher JL and King GW.
Journal of Molecular Spectroscopy, 16(1), 168-178 (1965)
Oxalyl chloride as a practical carbon monoxide source for carbonylation reactions.
Hansen SVF and Ulven T.
Organic Letters, 17(11), 2832-2835 (2015)
Systematic survey of positive chlorine sources in the asymmetric Appel reaction: oxalyl chloride as a new phosphine activator.
Rajendran KV, et al.
Tetrahedron Letters, 54(51), 7009-7012 (2013)
Benoît Heurtaux et al.
The Journal of organic chemistry, 70(4), 1474-1477 (2005-02-12)
[reaction: see text] Several natural pulvinic acids were synthesized. Silyl ketene acetals derived from methyl arylacetates (4 equiv) reacted with oxalyl chloride at -78 degrees C, without the need of adding a catalyst. After treatment of the crude diketones with