Merck
735868
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)piperidin
97%
Synonym(e):
(R)-Piperidin-3-yl-carbamidsäure-tert.-butylester, (R)-3-tert.-Butoxycarbonylamino-piperidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
Beilstein:
10662518
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
mp (Schmelzpunkt)
116-121 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChIKey
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)