Merck
713465
Sigma-Aldrich
6-Chlor-3-methyl-uracil
≥98%
Synonym(e):
6-Chlor-3-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.56
Beilstein:
511456
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98%
≥98.0% (HPLC)
Form
lumps
SMILES String
CN1C(=O)NC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
InChIKey
SGLXGFAZAARYJY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)