Wichtige Dokumente
377074
Pentafluorphenyltrifluoracetat
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Trifluoressigsäure-pentafluorphenylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Pentafluorphenyltrifluoracetat, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
Dichte
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C(F)(F)F)c(F)c1F
InChI
1S/C8F8O2/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)18-7(17)8(14,15)16
InChIKey
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the esterification of 2′-carboxyrhodamine dye to form pentafluorophenyl ester as a single isomer.
- As an acylating agent and a coupling agent for the peptide-type coupling of N-substituted glycine oligomers.
- In the synthesis of pentafluorophenyl thiophene-3-acetate (PFPTA) by reacting with 3-thiopheneacetic acid.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?