Wichtige Dokumente
157260
1-Hydroxybenzotriazol Hydrat
98% dry basis wetted with not less than 14 wt. % water, for peptide synthesis
Synonym(e):
HOBt Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
1-Hydroxybenzotriazol Hydrat, wetted with not less than 14 wt. % water, 98% dry basis
Qualitätsniveau
Assay
98% dry basis
Form
solid
Qualität
synthesis grade
Eignung der Reaktion
reaction type: Addition Reactions
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
InChIKey
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To synthesize β-peptides via microwave-assisted amino acid coupling.
- In the spot synthesis of glycopeptides.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F
Flammpunkt (°C)
157 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?