Wichtige Dokumente
711489
1-Hydroxybenzotriazol Hydrat
wetted with not less than 20 wt. % water, 97% dry basis
Synonym(e):
HOBt Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97% dry basis
Form
powder
Qualität
wetted with not less than 20 wt. % water
Zusammensetzung
Water content, ~20%
Eignung der Reaktion
reaction type: Addition Reactions
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: 0.1 g/mL, clear
SMILES String
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
InChIKey
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the oligonucleotide couplings.
- In the preparation of poly(ethylene glycol)methyl ether-grafted CTS (mPEG-g-CTS).
- In the solid phase peptide synthesis on TCNEO(tetracyanoethylene oxide)-modified graphite.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F
Flammpunkt (°C)
157 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.