Wichtige Dokumente
539899
Bis-(pentafluorphenyl)-carbonat
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Pentafluorophenyl carbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Bis-(pentafluorphenyl)-carbonat, 97%
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carbonate
fluoro
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)Oc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C13F10O3/c14-1-3(16)7(20)11(8(21)4(1)17)25-13(24)26-12-9(22)5(18)2(15)6(19)10(12)23
InChIKey
IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A cyclic carbonate named 6,6′-(ethane-1,2-diyl)bis(1,3,6-dioxazocan-2-one), which is a key intermediate for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes.
- A coumarin based aliphatic polycarbonate named 5-(4-methylumbelliferyloxycarbonyl)-5-methyl-1,3-dioxan-2-one (MUC).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?