Merck
160210
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylchlorformat
96%, for peptide synthesis
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-chlorformiat
About This Item
Lineare Formel:
ClCO2C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.56
Beilstein:
518127
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
4-Nitrophenylchlorformat, 96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
bp
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Nitrophenylchlorformiat, auch als 4-Nitrophenyl-chlorformat bezeichnet, ist ein Kupplungsmittel, das bei der Synthese von Harnstoffen, Carbamaten und Carbonaten eingesetzt wird. Es wird auch als Baustein bei der Peptid-Festphasensynthese (SPPS) verwendet, um die Seitenkettenfunktion in Peptiden zu verändern.
Anwendung
4-Nitrophenylchlorformiat wird wie folgt verwendet:
  • Als Kupplungsmittel zur Verbindung des Wirkstoffmoleküls mit dem Polyrotaxan-Trägermolekül
  • Als aktiviertes Esterreagenz, das die kovalente Kupplung eines Peptids an ein Makromer, wie Oligo(polyethylenglycol)fumarat (OPF), ermöglicht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhuojun Gu et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(5), 812-818 (2014-04-22)
Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers have attracted lots of interest as drug carriers. And little study about whether pluronic-attached PAMAM dendrimers could be potential drug delivery systems has been carried on. Pluronic F127 (PF127) attached PAMAM dendrimers were designed as novel drug
Macromolecular Rapid Communications, 15, 697-697 (1994)
Novel and Efficient Synthesis of 4-Substituted-1, 2, 4-triazolidine-3, 5-diones from Anilines.
Mallakpour S and Rafiee Z
Synthetic Communications, 37(11), 1927-1934 (2007)
4-Nitrophenyl chloroformate: A versatile coupling reagent.
Sammet B, et al.
Synlett, 2009(18), 3050-3051 (2009)
Solid-phase combinatorial synthesis and cytotoxicity of 3-aryl-2, 4-quinazolindiones.
Choo Hea YP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 10(3), 517-523 (2002)