Wichtige Dokumente
420069
Chlorameisensäure-6-nitroveratrylester
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylchlorformiat, 6-Nitroveratryl-chlorformiat, 6-Nitroveratryloxycarbonyl-chlorid, NVOC-Cl, NVOC-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chlorameisensäure-6-nitroveratrylester, 97%
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
InChIKey
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation of inactive, caged protein conjugates which can be activated by irradiating near-ultraviolet light.
- Solid-phase synthesis of base-sensitive S-acylthioethyl (SATE)-prooligonucleotides.
- Modification of surface properties by introducing photocleavable NVOC moiety into chitosan to control cell attachment.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?