Wichtige Dokumente
139238
Hexafluoraceton Trihydrat
98%
Synonym(e):
Hexafluor-2-propanon Trihydrat, Perfluoraceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
87.5 psi ( 21 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.319 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18-21 °C (lit.)
Dichte
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
InChIKey
SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?