Merck
106615
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure
98%
Synonym(e):
Bis-MPA, DMPA®, Dimethylolpropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2)2C(CH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
Beilstein:
1756385
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
<1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
189-191 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
acetone: slightly soluble
benzene: insoluble
methanol: soluble
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
CC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure wird üblicherweise als AB2-Monomer für die Synthese von hyperverzweigten (hb) Polymeren und Dendrimeren verwendet.
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure wurde für die Synthese und Charakterisierung von mit Polymethylsiloxan modifizierten Polyurethan-Dispersionen (Si-PUD) und deren Nanokompositen in Verbindung mit Tonen verwendet. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure-basierte Dendrimere können als Trägersysteme für wirksame Krebsmedikamente wie Cisplatin und Doxorubicin sowie als Wirkstoffe für die Bor-Neutroneneinfangtherapie und die photodynamische Therapie eingesetzt werden.
Einfache Derivate dieser Säure wurden verwendet, um dendritische Architekturen über die „Klick“-Azid-Acetylen-Cycloaddition zu konstruieren.
Es wurde ein 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure-basiertes Tridendron-Dendrimer der vierten Generation mit 48 Hydroxylgruppen synthetisiert.
Rechtliche Hinweise
DMPA is a registered trademark of GEO Specialty Chemicals, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
First divergent strategy using two AB2 unprotected monomers for the rapid synthesis of dendrimers.
Brauge L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(27), 6698-6699 (2001)
Double-stage convergent approach for the synthesis of functionalized dendritic aliphatic polyesters based on 2, 2-bis (hydroxymethyl) propionic acid.
Ihre H and Hult A.
Macromolecules, 31(13), 4061-4068 (1998)
Kazuki Fukushima et al.
Biomaterials science, 7(6), 2288-2296 (2019-04-25)
Cationic aliphatic polycarbonates bearing primary ammonium side chains have been developed with relatively high molecular weights and controlled macromolecular architectures. These polycarbonates exhibit reasonable antimicrobial activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria. The prepared homopolymers could be effective against Gram-negative bacteria
Structure buildup in hyperbranched polymers from 2, 2-bis (hydroxymethyl) propionic acid.
Magnusson H, et al.
Macromolecules, 33(8), 3099-3104 (2000)
Hui Dong et al.
Nanotechnology, 29(5), 055705-055705 (2017-12-13)
Amine-modified amphiphilic hyperbranched polymers (MePEG-H104-Nx) were prepared from hyperbranched 2,2-bis(methylol)propionic acid polyester (H104) by decoration with polyethylene glycol monomethyl ether (MePEG) and different classes of oligo(ethylenimine)s. By using the MePEG-H104-Nx polymers as stabilizers, gold nanoparticles (AuNPs) were prepared in an