470627
2,2-Bis(hydroxymethyl)buttersäure
98%
Synonym(e):
2,2-Bis(hydroxymethyl)butanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid, 2,2-Bis(methylol)butanoic acid, 2,2-Dimethylolbutyric acid, Dimethylolbutyric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: 18 wt. % at 40 °C
SMILES String
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1