Merck
M5801
Sigma-Aldrich
3-Mercaptopropionsäure
≥99%
Synonym(e):
3-sulfanylpropanoic acid
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.14
Beilstein:
773807
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
0.04 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
662 °F
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-18 °C (lit.)
Dichte
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
InChIKey
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Mercaptopropionsäure (3-MPA) wird als selbstorganisierte Monoschicht (SAM) mit einer Thiol- und Carboxylgruppen verwendet. Sie weist kurze Kohlenstoffketten auf und wird hauptsächlich als Verkappungsmittel an verschiedenen Nanoteilchen verwendet.
Anwendung
3-MPA wird zur Herstellung von hydrophilen selbstorganisierten Monoschichten (SAM) verwendet, die in Carbonsäuren enden und weiter funktionalisiert werden können, um komplexere Endgruppen wie Enzyme für Biosensoranwendungen einzufügen. SAM aus 3-MPA werden an ZnSe-Quantenpunkten zum elektrochemischen Nachweis von Dopamin verkappt. 3-MPA wird als Verkappungsmittel an CdTE-Quantenpunktnanokristallen (QD NC) verwendet, die zur Markierung von Materialien in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt werden. Es kann auch zur Oberflächenmodifikation von Eisenoxidnanoteilchen (Fe2O3) bei der Extraktion und Vorkonzentration von Al3+- und Cr3+-Ionen aus verschiedenen biologischen Proben eingesetzt werden.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Atomic absorption spectrometric determination of Al3+ and Cr3+ after preconcentration and separation on 3-mercaptopropionic acid modified silica coated-Fe3O4 nanoparticles.
Mashhadizadeh MH and Amoli-Diva M
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28(2), 251-258 (2013)
A potential masking approach in the detection of dopamine on 3-mercaptopropionic acid capped ZnSe quantum dots modified gold electrode in the presence of interferences.
Ndangili PM, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 643(1-2), 77-81 (2010)
Coating aqueous quantum dots with silica via reverse microemulsion method: toward size-controllable and robust fluorescent nanoparticles.
Yang Y, et al.
Chemistry of Materials, 19(17), 4123-4128 (2007)
Enhancement effect of illumination on the photoluminescence of water-soluble CdTe nanocrystals: Toward highly fluorescent CdTe/CdS core- shell structure.
Bao H, et al.
Chemistry of Materials, 16(20), 3853-3859 (2004)
Studies on the adsorption of chromium (VI) onto 3-mercaptopropionic acid coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles.
Burks T, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 425, 36-43 (2014)
Artikel
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.