Wichtige Dokumente
236241
Pentaerythritol
99%
Synonym(e):
2,2-Bis-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
253-258 °C (lit.)
SMILES String
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChIKey
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It can be used as an additive in the preparation of flame retardant polymers.
It can also be used as a precursor to synthesize polyethylene glycol/4,4′-diphenylmethane diisocyanate/pentaerythritol copolymer which is applicable as heat storage material.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?