Wichtige Dokumente
P4755
Pentaerythritol
98%
Synonym(e):
2,2-Bis-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
powder
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
253-258 °C (lit.)
SMILES String
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChIKey
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?