Wichtige Dokumente
17782
Triglycerin
technical
Synonym(e):
1,3-Bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤20% Di- and Tetraglycerol
Dichte
1.30 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OCC(O)COCC(O)COCC(O)CO
InChI
1S/C9H20O7/c10-1-7(12)3-15-5-9(14)6-16-4-8(13)2-11/h7-14H,1-6H2
InChIKey
AGNTUZCMJBTHOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?