202207
Bortribromid
ReagentPlus®, 99.9%
Synonym(e):
Tribrombor
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.6 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 14 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.9%
Farbe
colorless
bp
~90 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−46 °C (lit.)
Dichte
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChIKey
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Wirkstoffzwischenprodukt 6-nitro-L-DOPA
- Lumineszente Polystyrol-Derivate mit sterisch geschützten Carbazolylboran-Komponenten
- Hochwertiges mittels reduktiver Kopplungsreaktion nach Wurtz mit Bor-Atomen dotiertes Graphen
- Mercapto-(+)-Methamphetamin-Haptene für die Synthese von (+)-Methamphetamin-Konjugat-Impfstoffen mit verbesserter Epitopdichte
- Mikrometergroße organische Molekül-DNA-Hybridstrukturen
- Boran-Komplexe mittels elektrophiler aromatischer Borylierungsreaktionen
- Ein 5-HT2C-Rezeptoragonist
- Biphenyl-Derivate mit tertiären Aminogruppen als β-Sekretase(BACE1)-Inhibitoren für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit
- Eine der IR-Region sehr nahe fluoreszente p-verlängerte Bor-aza-Dipyrromethen-Komponenteneinheit
- Tetrahydroisoquinolin-Derivate mittels intramolekularer Zyklisierung von Methoxy-substituierten N-Phenethylimiden
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?