Merck
186198
Sigma-Aldrich
tert-Butyllithium -Lösung
1.7 M in pentane
Synonym(e):
Lithium-2-Methyl-2-Propanid, t-BuLi
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.06
Beilstein:
3587204
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
~3 (vs air)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
1.7 M in pentane
Dichte
0.652 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
InChIKey
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butyllithium-Lösung (tert-BuLi) ist eine lithiumorganische Verbindung, die in der organischen Chemie als starke Base verwendet wird. Sie ermöglicht den Lithium-Halogen-Austausch und kann außerdem zur Deprotonierung von C-H-Verbindungen und Aminen eingesetzt werden.
Anwendung
tert-Butyllithium-Lösung kann als starke Base für folgende Synthesen verwendet werden:
  • Alkyllithiumderivate aus Alkyljodiden und Dijodalkanen durch einen Lithium-Halogen-Austausch;
  • Anorganisches Polymer [(LiMo3Se3)n] aus [(InMo3Se3)n] durch reduktive Interkalation;
  • Zimtsäure-Addukte (1,3- und 1,4-Addukte) durch Reaktion mit der C-C-Doppelbindung von Zimtsäure.
Verpackung
Die 25-mL-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clean and convenient procedure for converting primary alkyl iodides and. alpha.,. omega.-diiodoalkanes into the corresponding alkyllithium derivatives by treatment with tert-butyllithium
Negishi E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(19), 5406-5409 (1990)
Adeline Huiling Loo et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(11), 2304-2306 (2015-05-28)
Owing to the attractive properties that transition metal dichalcogenides (TMDs) display, they have found recent application in the fabrication of biosensing devices. These devices involve the immobilization of a recognition element such as DNA onto the surface of TMDs. Therefore
Xinyi Chia et al.
ACS nano, 9(5), 5164-5179 (2015-04-22)
Layered transition metal dichalcogenides (TMDs) have been the center of attention in the scientific community due to their properties that can be tapped on for applications in electrochemistry and hydrogen evolution reaction (HER) catalysis. We report on the effect of
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage