Wichtige Dokumente
302120
n-Butyllithium -Lösung
2.0 M in cyclohexane
Synonym(e):
n-BuLi, Butyllithium, Butyllithium -Lösung, Lithium-1-butanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2.0 M in cyclohexane
bp
80 °C
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Polymerisationsinitiator für die Synthese von Polystyrolen durch anionische Polymerisation von Styrol.
- Starke Base in diastereoselektiven Alkylierungsreaktionen.
- Reagens für die Synthese von 2-Benzoylpyrrolen durch Umsetzen von Benzaldehyden mit Di(1H-pyrrol-1-yl)zirconium(IV)-chlorid-Komplex.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?