Merck
230367
Sigma-Aldrich
Bortribromid
≥99.99%
Synonym(e):
Tribrombor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
8.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 14 °C)
Assay
≥99.99%
Form
liquid
bp
~90 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−46 °C (lit.)
Dichte
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChIKey
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Boron tribromide (BBr3) is a strong Lewis acid generally used as a reagent for the deprotection of ethers. Alkyl aryl ethers are cleaved at the alkyl-oxygen bond to give ArOH and alkyl bromides. In a particular case, BBr3 was used to cleave acetals that could not be deprotected under standard acidic conditions. Similarly, amino acid-protecting groups such as benzyloxycarbonyl and tert-butoxycarbonyl groups can be deprotected by BBr3. It can also be used to deprotect carbohydrate derivatives and polyoxygenated intermediates in the preparation of deoxyvernolepin, vernolepin, and vernomenin.
Anwendung
Reaktionsmittel für die Herstellung von:
  • Wirkstoffzwischenprodukt 6-nitro-L-DOPA
  • Lumineszente Polystyrol-Derivate mit sterisch geschützten Carbazolylboran-Komponenten
  • Hochwertiges mittels reduktiver Kopplungsreaktion nach Wurtz mit Bor-Atomen dotiertes Graphen
  • Mercapto-(+)-Methamphetamin-Haptene für die Synthese von (+)-Methamphetamin-Konjugat-Impfstoffen mit verbesserter Epitopdichte
  • Mikrometergroße organische Molekül-DNA-Hybridstrukturen
  • Boran-Komplexe mittels elektrophiler aromatischer Borylierungsreaktionen
  • Ein 5-HT2C-Rezeptoragonist
  • Biphenyl-Derivate mit tertiären Aminogruppen als β-Sekretase(BACE1)-Inhibitoren für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit
  • Eine der IR-Region sehr nahe fluoreszente p-verlängerte Bor-aza-Dipyrromethen-Komponenteneinheit
  • Tetrahydroisoquinolin-Derivate mittels intramolekularer Zyklisierung von Methoxy-substituierten N-Phenethylimiden
With alkynes forms 2-alkenyldibromoboranes, which show reversed regiochemistry in Diels-Alder reactions as compared to BBN. Intermediates generated from 1-alkynes couple to alkyl halides providing trisubstituted alkenes. Reacts with chiral sulfonamides to provide precursors of chiral glycidol esters, acetate diols, β-hydroxy esters, and amino acid esters. Useful for the synthesis of precursors to group 13-15 semiconductor materials.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael S. Lube et al.
Inorganic chemistry, 35(17), 5007-5014 (1996-08-14)
The 1:1 mole ratio reactions of boron trihalides (BX(3)) with tris(trimethylsilyl)phosphine [P(SiMe(3))(3)] produced 1:1 Lewis acid/base adducts [X(3)B.P(SiMe(3))(3), X = Cl (1), Br (2), I (5)]. Analogous 1:1 mole ratio reactions of these boron trihalides with lithium bis(trimethylsilyl)phosphide [LiP(SiMe(3))(2)] produced
Tetrahedron Letters, 29, 1811-1811 (1988)
Tetrahedron Letters, 34, 3071-3071 (1993)
Tetrahedron Letters, 32, 2857-2857 (1991)
Boron Tribromide
Suzuki A, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 2015(34), 7460-7467 (2001)