Merck
476668
Sigma-Aldrich
Brom-bis(dimethylamino)boran
97%
Synonym(e):
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]2BBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
InChIKey
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
  • Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
  • Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
  • Conversion of epoxides to halohydrins
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)