279730
Tris(dimethylamino)boran
97%
Synonym(e):
Hexamethylborantriamin, NSC 379532
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16 °C (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChIKey
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Auf Ni abgelagerten B-C-N-Hybridfilmen
- Reduktionsreaktionen
- Synthese von Polymerkomplexen auf einem Lithiumborimidazolat-Gerüst
- Oxidative Eintopfaminierung
- Synthese von Borsalzen und tripodalen Boratliganden
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21 °C - closed cup