Wichtige Dokumente
348325
Bortrichlorid -Lösung
1.0 M in heptane
Synonym(e):
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Konzentration
1.0 M in heptane
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChIKey
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Boron trichloride, a Lewis acid, is a general reagent for the cleavage of a wide range of ether and acetal protecting groups.
- It is a useful reagent to directly convert aromatic aldehydes to the corresponding gem-dichlorides.
- It can also be used in the transmetallation reaction with less nucleophilic reagents such as tin and zirconium organometallic compounds to synthesize a variety of organoboranes.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
348325-100ML | 4061838253460 |
348325-4X25ML | 4061838135438 |
348325-800ML | 4061838135445 |