345458
Bortrichlorid -Lösung
1.0 M in p-xylene
Synonym(e):
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.03 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 12.7 °C)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Konzentration
1.0 M in p-xylene
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChIKey
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?