Wichtige Dokumente
P63603
2,5-Pyridindicarboxylsäure
98%
Synonym(e):
Isocinchomeronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
242-247 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the synthesis of diorganotin(IV) 2,5-pyridinedicarboxylates.
- In the preparation of three-dimensional coordination polymers of lanthanide 2,5-pyridinedicarboxylates by hydrothermal method.
- As an organocatalyst in the synthesis of 1,5-benzodiazepine derivatives via one pot three-component reaction.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?