Merck
全部照片(4)
Key Documents
P7640
Sigma-Aldrich
碱性磷酸酶 来源于牛肠粘膜
lyophilized powder, ≥10 DEA units/mg solid
同義詞:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum), 碱性磷酸酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
生物源
bovine intestinal mucosa
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
≥10 DEA units/mg solid
分子量
dimer ~160 kDa
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
推荐用于抗体和蛋白质缀合的高比活性等级。
碱性磷酸酶可用于与抗体和其他蛋白质缀合,以用于ELISA、Western印迹和组织化学检测。 其常用于蛋白质和核酸的去磷酸化。 当需要高灵敏度时,它可用于蛋白质标记。 碱性磷酸酶也可用于使DNA或RNA的5′-末端去磷酸化以防止其发生自身连接。在用碱性磷酸酶去磷酸化后,DNA或RNA也可用放射性标记的磷酸盐(通过T4多核苷酸激酶)进行标记。 产品P7640已被用于研究单克隆碱性磷酸酶-抗碱性磷酸酶(APAAP)复合物
碱性磷酸酶可用于酪蛋白和其他蛋白质的去磷酸化。碱性磷酸酶还可用于 DNA 或 RNA 的 5′-末端的去磷酸化,以防止自我连接。经碱性磷酸酶的去磷酸化作用后,DNA 或 RNA 还可被放射性标记磷酸盐标记(通过 T4 多核苷酸激酶)。
生化/生理作用
来自牛肠粘膜的碱性磷酸酶在7.5-9.5的pH范围内最稳定。该酶对醇、胺、焦磷酸盐和酚的磷酸酯具有广泛的特异性,并且其需要锌和镁或钙二价离子来进行活化。
该酶对醇类、胺类、焦磷酸盐以及酚类的磷酸酯具有广泛的特异性。常用于蛋白质和核酸的去磷酸化。
物理性質
牛肠碱性磷酸酶为二聚膜衍生糖蛋白。至少存在三种同工酶,每个单体通常拥有两个 N-连接多糖和一个或多个 O-连接多糖。2 该酶需要锌以及镁或钙二价离子才能显示活性。
牛肠道碱性磷酸酶是一种二聚化的膜衍生糖蛋白。其存在至少三种异构体,每个单体通常具有两个N-连接的和一个或多个O-连接的聚糖。
單位定義
在pH 9.8,37℃条件下,一个DEA单位可每分钟水解1 μmole的4-硝基苯基磷酸酯。(一个甘氨酸单位相当于~3个DEA单位)
分析報告
包装规格取决于 DEA 单位
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Hohmann et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 36(2), 137-143 (1988-02-01)
A mouse monoclonal antibody, FMC55 (an IgG1), to alkaline phosphatase was prepared and evaluated in immunostaining. Clones producing antibody to alkaline phosphatase were selected using a micro-ELISA which identified antibodies forming active soluble complexes (APAAP) with the enzyme. Conditions that
Simultaneous flow-injection determination of fluoride, monofluorophosphate and orthophosphate ions using alkaline phosphatase immobilized on a cellulose nitrate membrane and an open-circulation approach.
Tzanavaras PD and Themelis DG
Analytica Chimica Acta, 467 (1-2), 83-89 (2002)
Mamoni Dash et al.
Carbohydrate polymers, 182, 254-264 (2017-12-28)
Polyelectrolyte complexes (PEC) of chitosan and ulvan were fabricated to study alkaline phosphatase (ALP) mediated formation of apatitic minerals. Scaffolds of the PEC were subjected to ALP and successful mineral formation was studied using SEM, Raman and XRD techniques. Investigation
Intestinal alkaline phosphatase. Catalytic properties and half of the sites reactivity.
D Chappelet-Tordo et al.
Biochemistry, 13(9), 1788-1795 (1974-04-23)
On the mechanism of inhibition of intestinal alkaline phosphatase by L-phenylalanine. I. Kinetic studies.
N K Ghosh et al.
The Journal of biological chemistry, 241(11), 2516-2522 (1966-06-10)