Merck
全部照片(4)
重要文件
D6518
Sigma-Aldrich
二乙烯三胺五醋酸
≥99% (titration)
同義詞:
DETAPAC, DTPA, 二乙三胺五乙酸, 二乙三胺五醋酸, 二乙烯三胺五醋酸, 二亚乙基三胺五乙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
CAS號碼:
分子量::
393.35
Beilstein:
1810219
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99% (titration)
形狀
powder
mp
219-220 °C (lit.)
溶解度
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI 密鑰
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
二乙烯三胺五乙酸是一种多二乙烯三胺五乙酸酐,它是一种双功能螯合剂。它用于治疗中毒。
應用
二乙烯三胺五乙酸已被用于:
  • 丝切蛋白活性测定
  • 测定超氧化物在主动脉缩窄(TAC)心脏中的特异性
  • 铕微球检测分析
  • 检测胸腺细胞中还原的 (S- 活性) 或不可逆氧化的(SO3H无活性)酪氨酸蛋白磷酸酶非受体6型(SHP-1)。
準備報告
纯化
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
392.0 °F - closed cup
閃點(°C)
200 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Identification of Novel Protein Targets of Dimethyl Fumarate Modification in Neurons and Astrocytes Reveals Actions Independent of Nrf2 Stabilization
Piroli GG, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, mcp-RA118 (2018)
Nuclear Medicine: The Requisites E-Book (2014)
Bioconjugate Techniques (2013)
Detection of Intracellular Reduced (Catalytically Active) SHP-1 and Analyses of Catalytically Inactive SHP-1 after Oxidation by Pervanadate or H2O2
Choi S and Love PE
Bio-protocol, 8(1) (2018)
Paraoxonase 2 prevents the development of heart failure
Li W, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 121, 117-126 (2018)