重要文件
1505506
USP
二乙三胺五乙酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
二乙烯三胺五醋酸, DETAPAC, DTPA, 二乙三胺五乙酸, 二乙三胺五醋酸, 二亚乙基三胺五乙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
CAS號碼:
分子量::
393.35
Beilstein:
1810219
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
pentetic acid
製造商/商標名
USP
mp
219-220 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI 密鑰
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
應用
三胺五乙酸 USP 参考标准品适用于指定 USP 药典测试和分析。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
392.0 °F - closed cup
閃點(°C)
200 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)