生物源
synthetic (organic)
品質等級
等級
reagent grade
agency
suitable for SM 4500 - NH3
化驗
98.5-101.5% (titration)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: chelator
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: soluble, clear, colorless
應用
agriculture
clinical research
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
特點和優勢
同類產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
條款
Enzymatic Assay and ATP Sensitivity Test of Luciferase
To standardize a procedure for the determination of the enzymatic assay of choloylglycine hydrolase.
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase