重要文件
L7880
Sigma-Aldrich
β-乳球蛋白 A 来源于牛奶
≥90% (PAGE)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
bovine milk
化驗
≥90% (PAGE)
形狀
powder
分子量
18,363 Da by calculation
技術
HPLC: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... LGB(280838)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
作为脂质运载蛋白家族的一员,βLg是由162个氨基酸组成的小分子蛋白质,分子量∼18,400 Da,具有八链β-桶状(链 A-H)结构,后接一个含有3转角的α-螺旋和构成一部分二聚化界面的最后一条β-链(链 I)。
奶牛乳汁中含有蛋白质 β-乳球蛋白 (BLG)。它天然存在于一些遗传变异中,最普遍的牛变异称为 BLG A 和 BLG B。
應用
β-乳球蛋白用于通过等电聚焦电泳法鉴定牛奶中的κ-酪蛋白的遗传变异体。
β牛奶β-乳球蛋白已用于:
  • 作为校准剂校准TriWave设备。
  • 作为标准品,用于通过反相高效液相色谱(HPLC)检测和定量牛奶中的β-乳球蛋白
  • 蛋白酶样品的纯化和分子量测定
生化/生理作用
ββ-乳球蛋白(β-lg)具有热致凝胶化特性。它还具有抗病毒、抗癌和降胆固醇作用。ββ-乳球蛋白可结合视黄醇和长链脂肪酸,参与脂肪酸的吸收和代谢。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An Acid Protease Produced by Monilinia fructigena in vitro and in Infected Apple Fruits, and its Possible Role in Pathogenesis
Hislop EC, et al.
Microbiology, 128(4), 799-807 (1982)
Jeremy Pronchik et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(36), 11422-11434 (2008-08-19)
We use time-dependent fluorescence Stokes shift (TDFSS) information to study the fluctuation rates of the lipocalin, beta-lactoglobulin A in the vicinity of an encapsulated coumarin 153 molecule. The system has three unique dielectric environments in which the fluorophore binds. We
Bioactive milk proteins, peptides and lipids and other functional components derived from milk and bovine colostrum
Functional Foods, 471-511 (2011)
Detection and quantification of alphaS1-, alphaS2-, beta-, kappa-casein,alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin and lactoferrin in bovine milk by reverse-phase high-performance liquid chromatography
Maurmayr A, et al.
Agriculturae Conspectus Scientificus, 78(3), 201-205 (2013)
DNA Binding and Phosphorylation Regulate the Core Structure of the NF-kappaB p50 Transcription Factor
Vonderach M, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 30(1), 128-138 (2019)