重要文件
91307
Supelco
5-甲基糠醛
analytical standard
同義詞:
5-甲基呋喃醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6O2
CAS號碼:
分子量::
110.11
Beilstein:
106895
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
等級
analytical standard
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.2% water
折射率
n20/D 1.528-1.532
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rosario Sánchez-Gómez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(45), 10861-10872 (2014-10-23)
Vine-shoots are an important waste in all viticulture areas that should be re-used with innovative applications. The aim of this work was to produce Airén waste vine-shoot aqueous extracts by four solid-liquid extraction techniques such as conventional solid-liquid extraction (CSLE)
條款
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde