Key Documents
14249
Supelco
2-呋喃基甲基酮
analytical standard
同義詞:
2-乙酰基呋喃
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6O2
CAS號碼:
分子量::
110.11
Beilstein:
107909
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.506-1.508
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
67 °C/10 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Rosa Perestrelo et al.
Journal of chromatography. A, 1381, 54-63 (2015-01-27)
An improved, reliable and powerful analytical strategy based on digitally controlled microextraction by packed sorbent (MEPS) combined with ultrahigh pressure liquid chromatography (UHPLC) was validated for the simultaneous identification and quantification of major furanic derivatives, namely 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (5HMF), 5-methyl-2-furaldehyde (5MF)