重要文件
W316620
Sigma-Aldrich
努卡酮
≥98%, FG
同義詞:
(+)-香柏酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H22O
CAS號碼:
分子量::
218.33
FEMA號碼:
3166
Beilstein:
4676969
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
07.089
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
grapefruit; orange; sweet; woody; citrus
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 诺卡酮通过调节钙信号传导调节T淋巴细胞功能。:研究探讨了诺卡酮通过调节钙信号传导调节T淋巴细胞功能的机制,突出了其在免疫治疗中的潜力(Lee et al., 2024)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)