Oczyszczanie i zatężanie analitów śladowych ze złożonych matryc za pomocą końcówek do pipet ZipTip® Micro-SPE
- Przygotowanie próbki za pomocą końcówek mikropipet ZipTip®./a>
- Oczyszczanie oligonukleotydów do analizy MALDI.
- Oczyszczanie poli-L-ornityny do analizy MALDI
- Ogólny protokół oczyszczania mAb, nietoksycznych ADC i innych koniugatów mAb do analizy MALDI
- Wybór publikacji dotyczących końcówek mikropipet ZipTip®
Przygotowanie próbek za pomocą końcówek mikropipet ZipTip®
- Próbki do analizy spektrometrii mas (MS) muszą być odpowiednio oczyszczone i skoncentrowane, aby uzyskać optymalne wyniki.
- MALDI-TOF MS służy do analizy nienaruszonych dużych cząsteczek, takich jak białka, przeciwciała monoklonalne, peptydy, oligonukleotydy i polimery.
- Nano LC-MS oferuje doskonałą czułość dla małych objętości rozcieńczonych próbek. Jest używany w badaniach omicznych i innych zastosowaniach, w których próbka, taka jak płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF), jest ograniczona.
- Końcówki do mikropipet ZipTip® to końcówki do pipet o pojemności 10 μL z zamocowanym na końcu złożem chromatograficznym o mikroobjętości. Są one przeznaczone do oczyszczania i zatężania białek i peptydów, oligonukleotydów i polimerów w ilościach od femtomoli do pikomoli, zapewniając lepsze dane specyfikacji masowej.
- Końcówki do mikropipet ZipTip® są dostępne w żywicach C18, C4 i silnie kationowych (SCX), ze złożem 0,6 lub 0,2 µl.2 µL.
- C18 jest szeroko stosowana w analizie peptydów / trawieniu białek
- C4 jest zalecana do dużych cząsteczek
- SCX działa szczególnie dobrze w przypadku peptydów tryptycznych, które mają co najmniej dwa ładunki dodatnie na cząsteczkę przy kwaśnym pH
Końcówki do mikropipet ZipTip® |
---|
Oczyszczanie oligonukleotydów do analizy MALDI
Ten protokół wykorzystuje końcówki mikropipet ZipTip® końcówek mikropipet z żywicą C18 do oczyszczania próbek oligonukleotydów przed analizą MALDI. Użyj 100 - 200 ng próbki oligonukleotydu do oczyszczenia.
ZipTip® Cleanup
- Rozcieńczyć próbkę do końcowej objętości 10 µL w 0,1 M TEAA.
- Podłącz końcówkę ZipTip® (C18) do odpowiedniej pipety, ustawionej na maksymalną objętość 10 µL.
- Zaparuj końcówkę mikropipety ZipTip® poprzez wciśnięcie tłoka pipety do oporu. Zassać 50% acetonitrylu (ACN) w dH2O do końcówki, odmierzyć do odpadów i powtórzyć.
- Wyrównać końcówkę ZipTip® przemywając ją 3x 10 µL 0.1 M TEAA.
- Wiąż próbkę z końcówką ZipTip® naciskając tłok pipetora do oporu. Umieść końcówkę w próbce i wykonaj cykl zasysania i dozowania 5 - 10 razy.
- Przepłucz końcówkę ZipTip® 3x 10 µL świeżego 0,1 M TEAA, dozując do odpadów po każdym cyklu zasysania i dozowania.
- Umyć końcówkę ZipTip® 3x 10 µL dH2O, dozując do odpadów po każdym cyklu aspiracji i dozowania.
- Dozować od 1 do 10 µl 50% ACN w dH2O do czystej probówki mikrowirówkowej za pomocą standardowej końcówki pipety. Im większa użyta objętość, tym lepszy odzysk (kosztem stężenia).
UWAGA: Jeśli stężenie próbki jest niepokojące, dozuj próbkę do przygotowanej matrycy zamiast 50% ACN. Pozwoli to uniknąć dalszego rozcieńczania, które występuje podczas mieszania z matrycą po elucji.
- Aspiruj i dozuj eluent przez końcówkę pipety ZipTip® co najmniej 3 razy bez wprowadzania powietrza.
Przygotowanie próbki/celu MALDI
- Wymieszać matrycę i próbki w stosunku 1:1.
- Nanieść 1 µL próbki 3x na cel MALDI i pozostawić do wyschnięcia.
Oczyszczanie poli-L-ornityny do analizy MALDI
Poli-L-ornityna jest szeroko stosowana do powlekania plastikowych i szklanych powierzchni w celu zwiększenia przyczepności komórek. PEGylowana poli-L-ornityna jest również stosowana w dostarczaniu leków. Poniższa metoda wykorzystuje końcówki mikropipet ZipTip® C4 jako część testów stabilności poli-L-ornityny; były one używane do usuwania soli przed analizą MALDI-TOF MS.
Rekonstytucja i inkubacja poli-L-ornityny
- Rozpuścić poli-L-ornitynę w 0.9% roztworze soli fizjologicznej w stężeniu 1 mg/ml (mieszając przy 300 obr./min przez 15 min).
- Utworzyć siedem podwielokrotności 100 µL i przechowywać w temperaturze -20°C do czasu inkubacji.
- Inkubację przeprowadza się w następujący sposób:
- Siedemdziesiąt dwie godziny przed analizą rozmrozić dwie podwielokrotności. Umieść jedną podwielokrotność w inkubatorze ustawionym na 25°C, a drugą podwielokrotność w inkubatorze ustawionym na 40°C.
- Dwadzieścia cztery godziny przed analizą rozmroź dwie podwielokrotności. Umieść jedną podwielokrotność w inkubatorze ustawionym na 25°C, a drugą podwielokrotność w inkubatorze ustawionym na 40°C.
- Osiem godzin przed analizą rozmroź dwie podwielokrotności. Umieść jedną podwielokrotność w inkubatorze ustawionym na 25°C, a drugą podwielokrotność w inkubatorze ustawionym na 40°C.
- W czasie analizy rozmroź jedną podwielokrotność, aby użyć jej jako próbki kontrolnej.
ZipTip® Cleanup
- Umieść 10 µL każdej próbki w oddzielnej probówce do mikrowirówki.
- Zwilż końcówkę mikropipety ZipTip® (C4) przez 3-krotne zaaspirowanie acetonitrylu, a następnie usuń do odpadów.
- Rozluźnij końcówkę mikropipety ZipTip® poprzez 3-krotne zassanie wody destylowanej, a następnie wyrzuć ją do odpadów.
- Zasysaj 10 µL objętości próbki do końcówki mikropipety ZipTip® i wykonaj cykl 10 razy, a następnie wyrzuć ją do odpadów.
- Umyj końcówkę mikropipety ZipTip® poprzez 5-krotne zassanie wody destylowanej, a następnie usuń ją do odpadów.
- Umieść 10 µL 50% acetonitrylu/50% wody destylowanej w czystych probówkach do mikrowirówki (jedna probówka na każdą próbkę). Użyj roztworu do zasysania i dozowania eluentu przez końcówkę mikropipety ZipTip®; wykonaj cykl dziesięć razy.
Analiza MALDI-TOF
A. Przygotowanie roztworu - standardy przydatności systemu
- Przygotować objętość kwasu α-cyjano-4-hydroksycynamonowego o stężeniu 10 mg/ml w 50% acetonitrylu/0.05% kwasu trifluorooctowego w wodzie destylowanej.
- Przygotować utleniony łańcuch β insuliny, insulinę, cytochrom C i apomioglobinę w stężeniu 10 pmol/µL w odpowiednim roztworze.
- Utleniony łańcuch β insuliny rozpuścić w 50% acetonitrylu/0,05% kwasie trifluorooctowym w wodzie destylowanej.
- Utlenioną insulinę rozpuścić w 1,0% kwasie trifluorooctowym w wodzie destylowanej.
- Wszystkie pozostałe wzorce rozpuścić w 0,1% kwasie trifluorooctowym w wodzie destylowanej.1% kwasie trifluorooctowym w wodzie destylowanej.
- Zmieszaj roztwory kalibrantów w stosunku 1:1 (v:v) z przygotowanym roztworem kwasu α-cyjano-4-hydroksycynamonowego o stężeniu 10 mg/ml, nanieś na tarczę MALDI i pozostaw do wyschnięcia. Wymieszać matrycę i próbki w stosunku 1:1.
- Dla próbek poli-L-ornityny o masie cząsteczkowej 5 000 - 11 000 Da należy użyć mieszaniny 1:3:9 (v:v) utlenionego łańcucha β insuliny:insuliny:cytochromu C jako kalibratora.
- Dla próbek poli-L-ornityny o masie cząsteczkowej 11 000 - 17 000 Da należy użyć mieszaniny insulina:cytochrom:apomyoglobina w stosunku 1:3:9 (v:v) jako kalibratora.
- Użyte proporcje kalibratorów mogą ulec zmianie w razie potrzeby, aby zapewnić zwiększoną jonizację wzorców o większej masie cząsteczkowej.
B. Przygotowanie roztworu - Poli-L-Ornityna
- Przygotować drugą objętość kwasu α-cyjano-4-hydroksycynamonowego o stężeniu 3.8 mg/ml w metanolu.
- Zmieszać odsolone próbki w stosunku objętościowym 1:1 z przygotowanym kwasem α-cyjano-4-hydroksycynamonowym o stężeniu 3,8 mg/ml i umieścić na tarczy MALDI w trzech egzemplarzach.
- 3Suszyć próbki na tarczy i umieścić w instrumencie MALDI-TOF do analizy.
C. Przydatność systemu
- Kalibracja przyrządu przy użyciu odpowiedniej mieszaniny kalibracyjnej.
- Weryfikuj przydatność systemu analizując błąd masy cząsteczkowej cytochromu C.
D. Analiza próbki
- Użyj ustawień instrumentalnych MALDI-TOF zwykle używanych do analizy poli-L-lizyny w celu sprawdzenia przydatności z poli-L-ornityną (poli-L-lizyna ma podobny rozmiar i skład do poli-L-ornityny).
- Dostosuj parametry instrumentalne zgodnie z wymaganiami, aby uzyskać widma wysokiej jakości.
- Po zoptymalizowaniu parametrów instrumentalnych, przeanalizuj trzy plamki próbki z każdego punktu czasowego.
Ogólny protokół oczyszczania przeciwciał monoklonalnych, nietoksycznych ADC i innych koniugatów mAb do analizy MALDI
ZipTip® z żywicą C4 jest zalecany do białek o masie cząsteczkowej >100 kDa, co czyni je idealnymi do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych.
- Umieść 10 µL każdej próbki w oddzielnej probówce do mikrowirówki.
- Zwilż końcówkę mikropipety ZipTip® (C4) przez 3-krotną aspirację acetonitrylu, z usunięciem do odpadów.
- Rozluźnij końcówkę mikropipety ZipTip® przez 3-krotne zassanie wody destylowanej, a następnie wyrzuć ją do odpadów.
- Zasysaj 10 µL próbki do końcówki mikropipety ZipTip® i wykonaj cykl 10 razy, a następnie wyrzuć ją do odpadów.
- Umyj końcówkę mikropipety ZipTip® przez 5-krotne zassanie wody destylowanej, a następnie usuń ją do odpadów.
- Umieść 10 µL 50% ACN z 0,05% TFA w wodzie w czystych probówkach mikrowirówkowych (jedna probówka na każdą próbkę). Użyj roztworu do zasysania i dozowania eluentu przez końcówkę mikropipety ZipTip®; wykonaj cykl dziesięć razy.
UWAGI:
- Jeśli stężenie próbki jest problemem, dozuj próbkę do przygotowanej matrycy (zamiast 50% ACN z 0.05% TFA w wodzie), ponieważ cząsteczki te wymagają wyższego stężenia do prawidłowej jonizacji ze względu na ich duży rozmiar.
- Kwas sinokapowy jest używany do matrycy.
Wybrane publikacje dotyczące końcówek mikropipet ZipTip® |