Merck
Strona głównaqPCRSondy Scorpions®
Sondy Scorpions®
Sondy Scorpions® są wysoce czułymi, specyficznymi dla sekwencji, dwuskładnikowymi fluorescencyjnymi hybrydami sonda/primer przeznaczonymi do qPCR.
Ponieważ sonda i primer są włączone do pojedynczej cząsteczki, kinetyka reakcji tej sondy jest niezwykle szybka. Reakcja prowadząca do wygenerowania sygnału fluorescencyjnego jest zasadniczo natychmiastowa i zachodzi przed wszelkimi konkurencyjnymi reakcjami ubocznymi. Dzięki temu sondy Scorpions® zapewniają silniejsze sygnały, krótsze czasy reakcji i lepszą dyskryminację niż inne konwencjonalne mechanizmy dwucząsteczkowe. Pozwala to również na bardziej niezawodne projektowanie sond.
Wybierz sondy Scorpions® do:
  • Wykrywanie SNP
  • Rozróżnianie alleli
  • Wykrywanie patogenów
  • Multipleksowanie
  • Określanie ilościowe obciążenia wirusowego
  • Analiza ekspresji genów
  • Określanie kopii genów
  • Punkt końcowy genotypowania
Korzyści ze stosowania sond Scorpions® obejmują:
  • Zwiększona specyficzność
  • Szybka detekcja amplikonów
  • Wyjątkowy stosunek sygnału do szumu
Dodanie zablokowanego kwasu nukleinowego do sondy zapewnia:
  • Zwiększonej stabilności termicznej i specyficzności hybrydyzacji
  • Większej dokładności w wykrywaniu SNP i rozróżnianiu alleli
  • Łatwiejszych i bardziej czułych projektów sond dla problematycznych sekwencji docelowych
Jak Uni-Probe Scorpions®
Sonda Scorpions® Uni-Probe składa się z jednoniciowej, dwuskładnikowej, znakowanej fluorescencyjnie sekwencji sondy utrzymywanej w konformacji spinki do włosów z reporterem na końcu 5' i wewnętrznym wygaszaczem bezpośrednio połączonym z końcem 5' startera PCR za pomocą blokera. Bloker zapobiega wydłużeniu startera PCR przez polimerazę.
Polimeraza wydłuża starter PCR i syntetyzuje komplementarną nić określonej sekwencji docelowej. Podczas następnego cyklu pętla spinki do włosów rozwija się, a region pętli sondy hybrydyzuje wewnątrzcząsteczkowo z nowo zsyntetyzowaną sekwencją docelową.
Na początku qPCR polimeraza wydłuża starter PCR i syntetyzuje komplementarną nić określonej sekwencji docelowej. Podczas następnego cyklu pętla spinki do włosów rozwija się, a region pętli sondy hybrydyzuje wewnątrzcząsteczkowo z nowo zsyntetyzowaną sekwencją docelową. Teraz, gdy reporter nie znajduje się już w pobliżu wygaszacza, może nastąpić emisja fluorescencji. Sygnał fluorescencyjny jest wykrywany przez urządzenie qPCR i jest wprost proporcjonalny do ilości docelowego DNA.
Cechy produktu obejmują:
  • Rozmiary: 1, 5 i 10 OD
  • Oczyszczanie: HPLC
  • Długości sekwencji: 30 - 60 zasad
  • Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
  • Format: Dostarczane na sucho w bursztynowych probówkach
  • Dostępne formaty niestandardowe (normalizacja, specjalne płytki itp.)
Nasze sondy są dostarczane w formacie upraszczającym planowanie eksperymentów.
Gwarantowane zyski
*Oszacowanie opiera się na 2 nmolach lub 32 µg dla 1 OD i 200 nM w 25 µL reakcji (5,0 pmol/reakcja). Oszacowanie opiera się na średniej długości sekwencji 50 zasad (uni-probe).
Dostępne kombinacje reportera i wygaszacza są wymienione poniżej. Sondy Scorpions® zawierają bloker HEG (glikol heksatylenowy).
Etykiety Uni-Probe
Harmonogram wysyłki
*Czas dostawy może być dłuższy ze względu na tranzyt międzynarodowy, opóźnienia w odprawie celnej itp. Duże projekty zostaną umieszczone w harmonogramie dostaw w oparciu o potrzeby projektu.
Listy produktów