Peptony roślinne i roślinne: Alternatywy dla peptonów pochodzenia zwierzęcego w mikrobiologii
Choroby zwierząt, takie jak BSE, TSE lub pryszczyca, są powodem do niepokoju, dlatego ważne jest, aby istniały alternatywne, niezwierzęce składniki pożywek mikrobiologicznych. Pozyskiwanie 100% białka roślinnego oznacza brak ryzyka skażenia BSE/TSE oraz brak problemów z certyfikatami i przepisami. Istnieją również inne powody, dla których warto stosować roślinne peptony: mają one niższy ślad węglowy niż peptony pochodzenia zwierzęcego, a zwierzęta nie są spożywane ani nie muszą cierpieć. Kilka testów wykazało, że peptony roślinne mogą osiągnąć lepszy wzrost i wydajność, pomagając mikrobiologicznym laboratoriom kontroli jakości zaoszczędzić czas i pieniądze.
Aplikacje pozwalające na stosowanie roślinnych peptonów roślinnych drastycznie rosną, a istnieją tysiące starszych standardowych metod, które po aktualizacji prawdopodobnie utorują drogę do dalszych zastosowań. Peptony roślinne eliminują ryzyko przenoszenia chorób zwierzęcych i ludzkich do procesów fermentacji lub jakichkolwiek produkowanych materiałów lub ich procesów. Wiele szczepionek, na przykład przeciwko COVID-19 lub świńskiej grypie, a także coraz więcej innych produktów medycznych i materiałów jest wytwarzanych w procesie fermentacji. Fermentacje stają się coraz ważniejsze w naszym codziennym życiu, a dziś wszyscy mamy kontakt ze sfermentowanymi produktami, takimi jak probiotyki (jogurt), piwo, wino, ser, antybiotyki, biologiczne środki zwalczania szkodników, biologiczne tworzywa sztuczne, biologiczne detergenty i enzymy.
Tabela 1 poniżej zawiera listę peptonów roślinnych, które zostały specjalnie przetestowane jako zamienniki peptonów pochodzenia zwierzęcego w mikrobiologicznych pożywkach wzrostowych. Ich formuły oparte są na mieszaninach różnych peptonów roślinnych w celu wygenerowania podobnych profili peptydowych i aminokwasowych, podobnych właściwości promujących wzrost oraz takich samych lub lepszych właściwości wzrostu. Typowymi roślinnymi źródłami peptonów są kukurydza, fasola, ziemniaki, groch i pszenica.
Zalety roślinnych peptonów:
- Bez materiałów pochodzenia zwierzęcego
- Bez chorób zwierzęcych i ludzkich
- Nie wymaga zezwoleń na import i eksport<
- Niższy ślad CO2
- Etycznie akceptowalny
Odkryj naszą gamę peptonów roślinnych:
Peptony roślinne na bazie ziaren soi
Peptony roślinne na bazie ziemniaków.
Peptony roślinne na bazie pszenicy.
Inne peptony roślinne
Zestaw testowy peptonu roślinnego z 20 różnymi peptonami roślinnymi