Merck
Strona głównaTesty komórkoweSzablony płytek 96-dołkowych do pobrania
Szablony płytek 96-dołkowych do pobrania
Szablon płytki wielodołkowej służy do projektowania eksperymentów naukowych, w których potrzebne są różne grupy kontroli lub próbek. Te bezpłatne do pobrania i wydrukowania szablony płytek studzienkowych, mikrodołkowych lub mikrotitracyjnych są dostępne w formatach 96- i 24-dołkowych, do różnych celów eksperymentalnych.
Szablon płytki 96-dołkowej
Pobierz szablon płytki 96-dołkowej: PNG  JPG  PDF  SVG (otwiera okno przeglądarki).
Or, kliknij obraz, aby pobrać szablon płytki 96-dołkowej.
Szablon płytki na 96 dołków
Kliknij, aby pobrać szablon płytki z 96 dołkami.
Szablon płytki z 24 dołkami do pobrania
Szablon płytki z 24 dołkami do pobrania:  PDF  JPG  PNG
Improving Assay Accuracy and Workflow
.Płytki studzienkowe są używane w różnych testach, takich jak ELISA i PCR, a także do zastosowań takich jak pobieranie próbek, przygotowywanie związków, chemia kombinatoryczna, wysokoprzepustowe badania przesiewowe, oczyszczanie kwasów nukleinowych, wzrost kultur bakteryjnych i replikacja płytek. Wybór odpowiedniego kształtu, koloru i materiału studzienki na płytkę może pomóc poprawić dokładność testu i przepływ pracy. Kształt płytki będzie zależeć od rodzaju eksperymentu, takiego jak małe dno V (reakcja PCR), płaskie dno (testy komórkowe i testy ilościowe) i okrągłe dno (proliferacja komórek niezamocowanych, ekstrakcja DNA).
Użycie odpowiedniego narzędzia do obsługi cieczy może również pomóc poprawić powtarzalność wyników w ważnych badaniach. Eksperymenty są często przeprowadzane ręcznie za pomocą pipetora lub za pomocą zrobotyzowanego urządzenia do obsługi cieczy, co znacznie wpływa na precyzję, dokładność i czas potrzebny do przeprowadzenia krytycznych testów. Na przykład pipeta wielokanałowa może zwiększyć przepustowość próbek i spójność wyników testów, jednocześnie zmniejszając zmęczenie użytkownika. Ręczne dozowniki mogą pomóc zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i uprościć procedury ze zmiennymi właściwościami cieczy lub różnymi stężeniami związków.
Numerowane orientery do płytek z dołkami
Oprócz korzystania z szablonów referencyjnych podanych na tej stronie, przydatne może być również umieszczenie orientera,  akcesorium do płytek z wieloma dołkami, pod mikropłytkami. Ta cienka plastikowa karta jest oznaczona alfanumerycznie, aby pomóc zidentyfikować każdą studzienkę na płytce. Nasz 96-dołkowy orienter ma rozmiar ułatwiający dopasowanie do studzienek na standardowych płytkach.