Ekstrakcja do fazy stałej: Metodologia odwróconej fazy
Matryca próbki wodnej/środowisko fazy ruchomej
SPE w fazie odwróconej jest uważana za najmniej selektywny mechanizm retencji w porównaniu do SPE w fazie normalnej lub SPE z wymianą jonową. Innymi słowy, metoda odwróconej fazy lub chemia wiązań może być trudna do rozróżnienia między cząsteczkami, które są strukturalnie podobne. Jednakże, ponieważ faza odwrócona zatrzyma większość cząsteczek o dowolnym charakterze hydrofobowym, jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Podstawowe kroki
- Obróbka wstępna próbki W przypadku próbek obciążonych zakłóceniami (np. płyny biologiczne) należy rozcieńczyć próbki w stosunku 1:1 buforem. Manipulacja pH może być ważna w przypadku związków jonizowalnych. Stan jonizacji związku może drastycznie zmienić jego charakterystykę retencji i elucji na danym sorbencie SPE.
Gdy analit jest w postaci obojętnej, staje się bardziej hydrofobowy, a retencja wzmacnia się w warunkach fazy odwróconej. Dostosowanie pH próbki do 2 jednostek pH powyżej lub poniżej pKa związku (w zależności od grupy funkcyjnej) skutecznie zneutralizuje związek. W przypadku tkanek i innych ciał stałych należy przeprowadzić ekstrakcję ciało stałe-ciecz lub homogenizację przy użyciu buforu. Rozpuszczalniki o charakterze niepolarnym (w tym metanol i izopropanol) zakłócają interakcję między związkiem a grupami funkcyjnymi sorbentu.
Aby uniknąć zatykania, może być konieczne odwirowanie, rozcieńczenie i/lub wstępne przefiltrowanie próbki przed
wprowadzeniem jej do fazy SPE.
- Kondycjonowanie/Equilibration Kondycjonowanie zwilża lub aktywuje fazy związane, aby zapewnić spójną interakcję między analitem a grupami funkcyjnymi sorbentu. Sorbenty o odwróconej fazie są często kondycjonowane 1-2 objętościami rozpuszczalnika mieszalnego z wodą, takiego jak metanol lub acetonitryl.
Wyrównanie wprowadza roztwór podobny do ładunku próbki pod względem siły rozpuszczalnika i pH w celu maksymalizacji retencji. 1-2 objętości buforu (używanego do wstępnej obróbki próbki) lub wody są dobrym wyborem do wyrównania fazy odwróconej.
- Załadunek próbki Nałóż próbkę (z kroku 1) przy stałym i zmniejszonym natężeniu przepływu ~1-2 kropli/sekundę, aby zapewnić optymalną retencję.
- Płukanie Interferencje próbki są często zatrzymywane razem ze związkami będącymi przedmiotem zainteresowania podczas ładowania próbki. Etap płukania jest niezbędny do elucji zakłóceń bez przedwczesnej elucji związków będących przedmiotem zainteresowania. 5-20% metanolu w wodzie lub buforze do wstępnej obróbki próbki jest typowym rozpuszczalnikiem do przemywania.
- Elucja Zakłóć hydrofobowe interakcje między analitem a grupami funkcyjnymi sorbentu za pomocą rozpuszczalnika organicznego lub kombinacji rozpuszczalników o wystarczającym charakterze niepolarnym. Przykładowe rozpuszczalniki do elucji to 1-2 objętości metanolu lub acetonitrylu.
Manipulacja pH podczas elucji może często poprawić odzysk w przypadku związków jonizowalnych. W postaci jonowej związki zasadowe i kwaśne stają się bardziej polarne, osłabiając interakcję fazy odwróconej, co może pozwolić na słabsze rozpuszczalniki elucyjne i/lub zmniejszenie objętości elucji.
- Eluate Post-treatment Często konieczne jest odparowanie i odtworzenie eluatu SPE w fazie ruchomej przed analizą LC. Analiza GC często wymaga dalszego zagęszczenia eluatu SPE i/lub ewentualnej wymiany matrycy na bardziej lotny rozpuszczalnik.
Wskazówki dotyczące SPE
- Wiązanie lek-białko powinno zostać zakłócone podczas wstępnej obróbki próbki.
Strategie obejmują:- 40 µL 2% EDTA disodowego na 100 µL osocza myszy
- 40 µL 2% kwasu mrówkowego na 100 µL osocza myszy
- Inne możliwe odczynniki (na 100 µL matrycy):
40 µL 2% TCA, 40 µL 2% kwasu octowego, 40 µL 2% TFA, 40 µL 2% kwasu fosforowego lub 200 µL MeCN (białko ppt.).
- Jeśli eluat SPE musi zostać odparowany przed analizą, przepuść powietrze próżniowe przez rurkę SPE przez około 10 minut po elucji. Spowoduje to usunięcie resztkowej wilgoci, która może przedłużyć odparowanie.
- Stałe i wolne natężenie przepływu (1-2 krople na sekundę) podczas ładowania próbki i elucji poprawi odzysk i powtarzalność.
- Zmniejsz masę złoża, aby zminimalizować objętość elucji.
- Zwiększ masę złoża, aby zatrzymać więcej związków polarnych.
- Troska o przesuszenie sorbentu jest krytyczna tylko podczas kondycjonowania metanolem.
- Rozpuszczalnik wstępnie kondycjonujący, taki jak dichlorometan (lub rozpuszczalnik używany do elucji), może być użyty przed kondycjonowaniem w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z rurki SPE, które mogą zakłócać późniejszą analizę.