Merck
Strona głównaTesty aktywności enzymówTest enzymatyczny heksokinazy
Test enzymatyczny heksokinazy
Cel
Standaryzacja procedury enzymatycznego oznaczania heksokinazy.
Zakres
Ta procedura ma zastosowanie do większości produktów1 które mają specyfikację oznaczania heksokinazy metodą enzymatyczną.
Definicje
ATP = Adenozyno-5'-Trifosforan
ADP = Adenozyno-5'-Difosforan
G-6-PDH = Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa
β-NADP = β-fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego, forma utleniona
β-NADPH = fosforan dinukleotydu β-nikotynamidoadeninowego, forma zredukowana
6-PG = 6-fosfo-D-glukonian
reakcja
D-Glukoza + ATP    Heksokinaza   > 6-fosforan D-glukozy + ADP
6-fosforan D-glukozy + β-NADP   G-6-PDH  >6-PG + β-NADPH
Procedura
WARUNKI: T = 25 °C, pH = 7,6, A340nm, droga światła = 1 cm
METODA: Ciągłe spektrofotometryczne oznaczanie szybkości
ODCZYNNIKI:
Odczynnik A:  50 mM bufor trietanoloaminowy, pH 7.6 w temperaturze 25 °C (bufor). Przygotować 100 ml w wodzie dejonizowanej przy użyciu chlorowodorku trietanoloaminy, nr produktu T1502. Dostosować do pH 7,6 w 25 °C za pomocą 1 M NaOH.
Odczynnik B: 555 mM roztwór D-glukozy (D-glukoza). Przygotować 10 ml odczynnika A, używając bezwodnej D-(+)-glukozy (nr produktu G8270.)
Odczynnik C: 19 mM roztwór 5'-trifosforanu adenozyny (ATP). Przygotuj 10 mL w wodzie dejonizowanej, używając soli disodowej 5' trifosforanu adenozyny (nr produktu A2383).
Odczynnik D: 100 mM roztwór chlorku magnezu (MgCl2). Przygotować 5 ml w wodzie dejonizowanej, używając roztworu chlorku magnezu (nr produktu M1028.)
Odczynnik E: 14 mM roztwór fosforanu dinukleotydu β-nikotynamidoadeninowego, postać utleniona (β-NADP). Przygotować 10 ml w wodzie dejonizowanej, używając soli sodowej fosforanu dinukleotydu β-nikotynamidoadeninowego (nr produktu N0505, PREPARE FRESH).
Odczynnik F: Roztwór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G 6 PDH).2 Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający około 125 jednostek/ml dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, nr produktu G4134, w zimnym odczynniku A.3
Odczynnik G: Roztwór enzymu heksokinazy. Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający 0,5 - 1,0 jednostki/ml heksokinazy w zimnej wodzie dejonizowanej.)
METODA TESTOWA:
    Odmierzyć pipetą (w mililitrach) następujące odczynniki do odpowiednich kuwet:
Wymieszać przez odwrócenie i wyrównać do 25 °C. Monitorować A340nm aż do uzyskania stałej wartości, używając odpowiednio termostatowanego spektrofotometru. Następnie dodać:
 Natychmiast wymieszać przez odwrócenie i rejestrować wzrost A340nm przez około 5 minut. Uzyskaj ΔA340nm/minutę, używając maksymalnej szybkości liniowej zarówno dla testu, jak i ślepej próby.
OBLICZENIA:
  2,57 = całkowita objętość (w mililitrach) testu
   df = współczynnik rozcieńczenia
   6.22 = milimolarny współczynnik ekstynkcji β-NADPH przy długości fali 340 nm
    0,05 = objętość (w mililitrach) użytego enzymu
DEFINICJA JEDNOSTKI
Jedna jednostka fosforyluje 1,0 μmol D-glukozy na minutę przy pH 7,6 w temperaturze 25 °C.
KONCENTRACJA KOŃCOWA ANALIZY :
W mieszaninie reakcyjnej o objętości 2,57 mL, końcowe stężenia wynoszą 39 mM trietanoloaminy, 216 mM D-glukozy, 0.74 mM adenozyno-5'-trifosforanu, 7,8 mM chlorku magnezu, 1,1 mM fosforanu dinukleotydu β-nikotynamidoadeninowego, 2,5 jednostki dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i 0,025 - 0,05 jednostki heksokinazy.
Uwagi
  1. Tej procedury nie należy stosować do oznaczania aktywności heksokinazy, Nr produktu H3779, heksokinazy, nierozpuszczalnego enzymu przyłączonego do agarozy paciorkowej, Nr produktu. H2005 i Heksokinaza, nierozpuszczalny enzym przyłączony do poliakryloamidu, Nr produktu H8254.
  2. Definicja jednostki dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej: Jedna jednostka utlenia 1,0 μmol 6-fosforanu D-glukozy do 6-fosfo-D-glukonianu na minutę w obecności β-NADP przy pH 7,4 w temperaturze 25 °C.
  3. Inne rodzaje dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą zawierać różne ilości heksokinazy jako zanieczyszczenia.Może to powodować wysoki wskaźnik ślepej próby, dlatego konieczne jest, aby G-6-PDH miał niski poziom zanieczyszczeń heksokinazy.
Materiały
Loading
Odniesienie
1.
Bergmeyer H, Grassl M, Walter H. 1983. in Methods of Enzymatic Analysis. (Bergmeyer, H.U. ed). 3(II):222-223.