Merck
Strona głównaTesty aktywności enzymówTest enzymatyczny: Oksydaza glukozy
Test enzymatyczny: Oksydaza glukozy
1. Objective
Celem niniejszej procedury jest standaryzacja procedury enzymatycznego oznaczania oksydazy glukozy.
2. Zakres
Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich produktów, które mają specyfikację dla aktywności oksydazy glukozy.
3. Definicje
  • Woda oczyszczona - woda z systemu dejonizacyjnego, rezystywność > lub = 18MΩ-cm w 25 °C<
  • GO = oksydaza glukozy
  • POD = peroksydaza
  • Definicja jednostki oksydazy glukozy = jedna jednostka utlenia 1.0 μMol β-D-glukozy do D-glukonolaktonu i H2O2 na minutę przy pH 5,1 w temperaturze 35 °C (co odpowiada poborowi O2 wynoszącemu 22,4 μL na minutę). Jeśli mieszanina reakcyjna jest nasycona tlenem, aktywność może wzrosnąć nawet o 100%.
4. Dyskusja
  • β -D-Glukoza + O2 + H2O   GO   > D-Glukono -1,5 - Lakton + H2O2
  • H2O2 + o-Dianizydyna(zredukowana)   POD    nbsp;> o-Dianisidine(oxidized)
5. Obowiązki
Personel służb analitycznych powinien postępować zgodnie z niniejszym protokołem.
6. Bezpieczeństwo
Zwróć uwagę na kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS), aby zapoznać się z zagrożeniami i odpowiednimi środkami ostrożności.
7. Procedura
Warunki
T=35 °C, pH= 5.1, A, droga światła=1 cm
Metoda
Ciągłe spektrofotometryczne oznaczanie szybkości
Odczynniki
  • 50 mM bufor octanu sodu, pH 5.1 w temperaturze 35 °C (bufor): Przygotuj 500 ml w oczyszczonej wodzie nasyconej tlenem (nasycaj wodę przez pięć minut i pozostaw na noc przed wykonaniem testu), używając trójwodzianu octanu sodu (nr produktu S8625). Dostosować do pH 5,1 w temperaturze 35 °C za pomocą 1 M HCL.)
  • 0.21 mM roztwór o-dianizydyny (o-DDH): Rozpuścić 20 mg o dichlorowodorku dianizydyny  (Nr produktu. D9154) lub (Nr produktu  F5803) w 8 ml oczyszczonej wody nasyconej tlenem, używając bursztynowej fiolki lub innej fiolki chronionej przed światłem. Następnie rozcieńczyć 5,35 ml do 200 ml 50 mM buforem octanu sodu, pH 5.1 w temperaturze 35 °C (bufor).
  • 10% (w/v) roztwór substratu β-D-(+) glukozy: Przygotuj 60 ml w oczyszczonej wodzie przy użyciu β-D-(+) glukozy.
  • 0,17 mM o-dianizydyny i 1,72% (w/v) roztwór glukozy (Koktajl reakcyjny): Bezpośrednio przed użyciem przygotować 232 mL łącząc 192 mL  0.21 mM roztworu o-dianizydyny (o-DDH) z 40 mL 10% (w/v) roztworu substratu β-D-(+) glukozy. Wyrównać do 35 °C i w razie potrzeby dostosować do pH 5,1 za pomocą 1 M HCL. Przygotować świeży roztwór.
  • Roztwór enzymu peroksydazy (POD): Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający 60 jednostek purpurogaliny/ml POD typu II w zimnej oczyszczonej wodzie.
  • Roztwór enzymu oksydazy glukozy (GO): Dla wszystkich produktów oksydazy glukozy (z wyjątkiem produktów surowych i płynnych) przygotuj początkowy roztwór 20-40 jednostek/ml w zimnym buforze, a bezpośrednio przed użyciem rozcieńcz do 0,4-0,8 jednostek/ml w zimnym buforze (jest to czas zerowy). Roztwór początkowy należy przechowywać na lodzie. Wykonaj drugie świeże rozcieńczenie w zimnym buforze i uruchom ponownie po 60 minutach (jest to czas 60 min). Dla wszystkich surowych i płynnych produktów patrz tabela poniżej.
Metoda testowa
Dozuj pipetą następujące odczynniki do odpowiednich kuwet:
Następnie dodaj:
Natychmiast wymieszać przez odwrócenie i rejestrować wzrost A500nm/min przez sześć minut. Uzyskaj maksymalną szybkość liniową zarówno dla testu, jak i ślepej próby, stosując minimalny okres 1,0 minuty i co najmniej cztery punkty A500nm .
Obliczenia
.
3.1=objętość (w mililitrach) testu
df=Współczynnik rozcieńczenia
7.5=Milimolarny współczynnik ekstynkcji utlenionej o-dianizydyny przy 500 nM
0.1=Objętość (w mililitrach) użytego enzymu
Końcowe stężenie testu
W mieszaninie reakcyjnej o objętości 3,10 ml końcowe stężenia wynoszą 48 mM octanu sodu, 0,16 mM o-dianizydyny, 1.61% (w/v) glukozy i 6 jednostek peroksydazy (stężenie oksydazy glukozy będzie się różnić w zależności od używanego produktu).