Merck
Strona głównaHPLC małych cząsteczekOznaczanie witaminy A i E metodą HPLC
Oznaczanie witaminy A i E metodą HPLC
Wprowadzenie
Postępowanie zgodnie z metodą GB dla witaminy A i witaminy E, jak napisano, z kolumną 250 x 4,6 mm Ascentis® Express C30 zapewnia podstawową rozdzielczość między parą krytyczną (gamma- i beta-tokoferol; piki 3 i 4). Gdy używana jest kolumna 150 x 4,6 mm Ascentis® Express C30, rozdzielczość podstawowa jest nadal zachowana, a separacja jest zakończona w czasie krótszym o połowę w porównaniu z oryginalną metodą. Ponadto szybkość przepływu można podwoić za pomocą kolumny Ascentis® Express C30 o wymiarach 250 x 4,6 mm, co daje rozdzielanie trwające mniej niż dziesięć minut w porównaniu z oryginalną metodą. Ta aplikacja demonstruje, w jaki sposób konwersja metod na technologię cząstek powierzchniowo porowatych poprawia przepustowość.
Struktura chemiczna octanu retinylu, znanego również jako octan witaminy A, przedstawiona jako wykres liniowo-kątowy. Struktura składa się z sześcioczłonowego pierścienia z jednym wiązaniem podwójnym, połączonego z długim łańcuchem z czterema kolejnymi wiązaniami podwójnymi i grupą estrową na końcu.
Witamina A lub octan retinylu
Struktura chemiczna tokoferolu, pokazująca pierścień benzenowy z przyłączoną jedną grupą hydroksylową (OH) i trzema grupami metylowymi (R1, R2, R3), wraz z długim ogonem fitylowym.
Ogólna struktura tokoferolu
Chromatogram z poziomą osią oznaczoną "Czas retencji (minuty)" w zakresie od 0 do 30 i pionową osią oznaczoną "Intensywność (mAU)" w zakresie od 300 do 480. Istnieje pięć wyraźnych pików przy różnych czasach retencji, każdy oznaczony numerami od 1 do 5. Obok wykresu znajduje się klucz zatytułowany "PEAK IDENTITIES:", który dopasowuje numery do określonych związków: 1. Octan retinylu, 2. δ-tokoferol, 3. γ-tokoferol, 4. β-tokoferol i 5. σ-tokoferol.
Chromatogram z wykresem przedstawiającym intensywność (mAU) na osi y i czas retencji (minuty) na osi x. Istnieje pięć różnych pików oznaczonych od 1 do 5, odpowiadających różnym substancjom. Nad pikiem numer 2 znajduje się wzór "Rg = 1,55". Po prawej stronie znajduje się pole z listą tożsamości pików: 1. Octan retinylu, 2. δ-tokoferol, 3. γ-tokoferol, 4. β-tokoferol i 5. α-tokoferol.
Chromatogram przedstawiający pięć pików o różnych wysokościach oznaczonych od 1 do 5. Oś x jest oznaczona jako "Czas retencji (minuty)" w zakresie od 0 do 30 minut. Oś y jest oznaczona dowolnymi jednostkami w zakresie od 0 do 350. Widoczny jest tekst wskazujący szybkość przepływu "0,8 ml/min" i wartość rozdzielczości (Rs) "1,72". Pik nr 2 jest najwyższy, a następnie pik nr 5, podczas gdy piki nr 1, 3 i 4 są krótsze.
Chromatogram z serią pików odpowiadających różnym związkom. Oś x jest oznaczona jako "Czas retencji (minuty)" i mieści się w zakresie od 0 do 35 minut. Oś y jest oznaczona jako "Reakcja (mV)" i mieści się w zakresie od -20 do 120 mV. Istnieje pięć widocznych pików, każdy oznaczony numerem od 1 do 5. Nad wykresem znajduje się tekst o treści "1,6 ml/min" i "Rs = 1,45", wskazujący odpowiednio szybkość przepływu i rozdzielczość procesu chromatografii. Po prawej stronie znajduje się lista zatytułowana "PEAK IDENTITIES:", po której następuje pięć wpisów: octan retinylu, β-tokoferol, γ-tokoferol, δ-tokoferol i α-tokoferol.
Wnioski
W zależności od możliwości systemu, przepustowość separacji można zwiększyć poprzez zastosowanie kolumny o mniejszej długości lub podwojenie natężenia przepływu.
Related Materials
Kolumna Ascentis® Express C30 250 x 4,6 mm, 2,7 µm jest dostępna jako produkt niestandardowy.