Merck
Analiza UHPLC/MS leków przeciwnowotworowych i przeciwdepresyjnych w osoczu na 7818 C18 po SPE przy użyciu 4625-PLus
Analiza UHPLC/MS leków przeciwnowotworowych i przeciwdepresyjnych w osoczu na 7818 C18 po SPE przy użyciu 4625-PLus application for HPLC, application for SPE
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Tamoxifen
≥99%
Fluoxetine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
HybridSPE®-PLus 96-Well Plate
volume 2 mL, pk of 1 ea
CONDITIONS
sample/matrix
rat plasma
SPE well plate
HybridSPE-PLus 96-Well Plate, 50 mg/2 mL per well (575659-U)
sample preparation
final analyte concentration 50 ng/mL
sample addition
400 μL of 1% formic acid acetonitile:spiked plasma (3:1) per well
column
Titan C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577122-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in 90:10 (v:v) acetonitrile:water
gradient
35 to 90% B in 1.5 min, held at 90% B for 0.4 min
flow rate
0.4 mL/min
pressure
3582 psi (247 bar)
column temp.
35 °C
detector
TOF/MS
injection
1 μL
Opis
Komentarz do analizy
Płytki HybridSPE-Phospholipid usuwały białka i fosfolipidy pochodzące z osocza, aby zmaksymalizować czułość LC/MS. Kolumny Titan C18 U/HPLC zapewniły szybką rozdzielczość. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych w celu zapewnienia niezawodnej i bezawaryjnej pracy. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
null