Merck
Analiza UHPLC nukleozydów na 9579 STAR RP-18 endcapped
Analiza UHPLC nukleozydów na 9579 STAR RP-18 endcapped application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
5-Methylcytidine
≥99%
7-Methylguanosine
≥90%
Uridine
≥99%
Cytidine
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥99%
Inosine
≥99% (HPLC)
Guanosine
≥98%
Nucleosides Test Mix
in 1% sodium formate (varied conc.), analytical standard
Adenosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Disodium Guanylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Uridine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Guanozyna
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
5′-Adenylic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Związek D związany z zydowudyną
pharmaceutical secondary standard
Cytidine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
CONDITIONS
column
Hibar Purospher® STAR RP-18 endcapped, 150 x 4.6 mm, 3 μm (1.50470.0001)
mobile phase
[A] 30 mM ammonium phosphate, pH 5.3 with ammonium hydroxide in water; [B] Methanol; 97.5 [A] / 2.5 [B]
flow rate
1.0 mL/min
pressure
3060 psi 211 Bar
column temp.
25 °C
detector
UV 254
injection
5 μL
sample
5 μg/mL of 12 nucleosides in 98:2 30mM ammonium phosphate pH 5.3 with ammonium hydroxide in water: methanol
Opis
Komentarz do analizy
Nukleozydy są strukturalnymi podjednostkami kwasów nukleinowych, makrocząsteczek przenoszących informacje genetyczne w żywych komórkach. Zawierają one cząsteczkę cukru (pentozy) związaną z organicznym związkiem pierścieniowym zawierającym azot. Związkiem zawierającym azot jest pirymidyna (cytozyna, tymina lub uracyl) lub puryna (adenina lub guanina). Nukleozydy, ich pochodne i / lub analogi mogą być wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach, takich jak agrochemia (herbicydy, fungicydy i insektycydy), leki terapeutyczne, w tym szereg leków przeciwwirusowych (HIV, wirus zapalenia wątroby typu C i herpes simplex), a nawet antybiotyki.
Informacje prawne
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany